Description
- Read 1000+ items per second within 15 m
- Read UHF RFID labels, and easily scan barcodes and 2D codes up close
- Works 24 hours on a single charge
- Compatible with a wide range of smart devices that can be linked wirelessly via Bluetooth 5.3 or with USB-C cable
- Universal mounting: firmly attach any smart device using screws or Quadlock
Specifications
Specifications
| Tipi di codici a barre supportati | IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Trioptic |
| Metodo di trasferimento dati | Bluetooth 5.3 class 2, USB-C |
| Altezza (sistema metrico) | 98.5 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.88 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 214.4 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.44 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 86 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 3.39 in. |
| Peso (sistema metrico) | 0.58 kg |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Show More |