Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyester Labels
Codice prodotto. 13148276 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
13148276 White 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13148276 Fornitore Brady™ N. del fornitore 804786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    293.84€ / 1 rotoli
    Risparmia 25.16€
    7% Sconto
In stock
Printable labels for thermal transfer printers
Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen. They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Perform well in common laboratory environments such as liquid nitrogen and autoclave applications
  • For tube/vial applications these labels must be wrapped upon itself with at least 1/8 in. overlap
  • Color: White with Matte finish
  • Material: Polyester
Printer Compatibility:
  • Freezerbondz (11-877-244 through -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 through-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Product Type Cold Surface Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 11 Label Printer, BBP™ 12 Label Printer, THT 1 in. Core Printer
Etichette per riga 1
Quantità 2500/Pk.
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +130°C
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 27.94 mm
Dimensioni (L x P) 25.4 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm