Learn More
Brady™ Etichette per stampanti a trasferimento termico FreezerBondz: Forma rettangolare con cerchi
Codice prodotto. 12869938 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12869938 Bianco 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12869938 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    252.41€ / 1 rotoli
    Risparmia 27.59€
    9% Sconto
In stock
Perform well in common laboratory environments such as freezing spray
Doppio formato: etichetta rettangolare e rotonda.
  • Ottime prestazioni a bassa temperatura
  • Applicabili su superfici congelate, compresi vetro e polipropilene conservati in azoto liquido
  • Offrono un'eccellente resistenza alle sbavature di stampa e ai solventi (se utilizzate con il nastro R6400)
Identificazione del laboratorio
Specifica
Descrizione FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Resina acrilica permanente
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Etichetta
Materiale Poliestere FreezerBondz™
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichetta da laboratorio
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stampante a trasferimento termico
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-163-492-3
N. per confezione 3000 Sets / Roll
Quantità 3000 rullo/i
Forma Rectangle with Rounded Corners
Size 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.375 in. H x 1 in. W x 0.375 in. Dia
Dimensioni pannello (sistema metrico) 9.53 mm H x 25.40 mm W x 9.53 mm Dia
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -160-130 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Dimensioni (L x P) 9.53 x 9.53 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.5 cm
Alternate Part Number THT-163-492-3