Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Thermal Transfer Printer Labels
Codice prodotto. 12899928 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12899928 White 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12899928 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    340.89€ / 1 rotoli
    Risparmia 56.11€
    14% Sconto
In stock
Use these low-profile labels on frozen surfaces or on room-temperature surfaces that will eventually be stored in Liquid nitrogen (-196°C). Freezerbondz™ Thermal Transfer Printer Labels are opaque enough to cover legally protected patient information for compliance with HIPAA requirements.
Identify frosted, frozen or room temperature vials (with overlap). The improved B-492 version FreezerBondz features enhanced performance and related changes to the label size. Superior solvent resistance when printed with R-6400 Series ribbon.
Specifica
Descrizione FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Roll
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology None
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Freezer, Liquid Nitrogen, Hot Water Bath (100°C)
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Etichette per riga 2
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -196°C to 130°C
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.07 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number THT-152-492-3