Learn More
Brady™ FreezerBondz Thermal Transfer Printer Rectangular Labels PROMO
Codice prodotto. 10203603 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10203603 White 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10203603 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    486.97€ / 1 rotoli
    Risparmia 83.03€
    14% Sconto
In stock
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications, such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
  • B-490 labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Specifica
Descrizione FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification, R6400 series ribbons, thermal transfer printers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal transfer printer
Etichette per riga 1
Quantità 3/Pk.
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -160°C to +130°C
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 27.94 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 x 25.40 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Alternate Part Number THT-179-492-3