Learn More
Brady™ GlobalMark™ Permanent Vinyl Tapes
Allow labels to stick and stay stuck on highly textured surfaces
457.00€ - 697.00€
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS |
|---|---|
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Continuous |
| Materiale | Vinyl |
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|
17649515
|
Brady™
113114 |
Yellow | 30.48 m x 101.6 mm (100 ft. x 4 in.) |
697.00€
1 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
|
12783557
|
Brady™
113109 |
White | 30.48 m x 101.6 mm (100 ft. x 4 in.) |
697.00€
pezzi 1 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
15181679
|
Brady™
113111 |
White | 30.48 m x 57.15 mm (100 ft. x 2.25 in.) |
457.00€
pezzi 1 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
Descrizione
Easily adhere to difficult low-surface energy items such as PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made of recycled plastics.
- B-595 Vinyl film with permanent adhesive
- Provide 5 years outdoor durability
- Available in white and yellow
Compliance
Compliant with RoHS Directive
Specifica
| RoHS | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Non-sterile | |
| GlobalMark™ Printer | |
| 1 | |
| 1 Roll | |
| -40°C to +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 30.48 m |
| Acrylic, Permanent | |
| Continuous | |
| Thermal Transfer | |
| Component and equipment labelling, Electrical labelling, Facility identification, Floor marking, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Warehouse marking | |
| 60 Gardner Units | |
| 5 Years | |
| -40°F to +180°F | |
| 0.004 in. | |
| 100 ft. |