Learn More
Brady™ GlobalMark™ Polyester Tapes
Codice prodotto. 11589283
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Silver
Larghezza (sistema imperiale):
1.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
100 ft.
Materiale:
Metallized Polyester
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Materiale unitSize
11589283 Silver 1.1 in. 100 ft. Metallized Polyester Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11589283 Fornitore Brady™ N. del fornitore 076721
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable outdoor-grade polyester with permanent adhesive.
  • Low-halide content; ideal for marking stainless-steel pipes and surfaces
  • Ultrasmooth finish is excellent for mounting to rigid panels and very smooth surfaces
  • Two-year average outdoor durability in temperatures from 110°C to -40°C (230°F to -40°F); can be applied in temperatures as low as -18°C (0°F)
Order Info
Thickness: 3mil
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Colore Silver
Display Consignment
Finitura Matte
Formato Nastro
Materiale Metallized Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Stainless Steel and surfaces
Da utilizzare con (apparecchiatura) GlobalMark™ Industrial Label Maker
Durata della vita 2 Years
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 100 ft. x 2.25 in. (30.48 m x 57.15 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 57.15 mm