Learn More
Brady™ Hubbell Plugout™
Descrizione
- Available in large and small version
- Yellow
Specifica
Specifica
| Product Type | Clamshell Plug Lockout Device |
| Alternate Part Number | HUBBELL PLUGOUT - LARGE PLUGOUT |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 7.00 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 12.47 x 6.31 x 5.06 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industrial plug applications |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For plugs with maximum 4.5 in. dia. and 10.15 in. L with 1.45 in. cord |
| Altezza (sistema metrico) | 120.00 mm |
| N. di lucchetti | 4 |
| Vedi altri risultati |