Learn More
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™ FreezerBondz II: Forma rettangolare con cerchi
Le etichette resistono in ambienti che vanno da LN2 ad autoclave, contribuendo a salvaguardare la ricerca mantenendo la tracciabilità del campione
Marca:  Brady™ 105952
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18900kg
Codice prodotto. 12859928
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
  • Made of polyester with permanent acrylic adhesive
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Provides viewing window for liquid level inside vial
  • Survives exposure to common laboratory environments, such as liquid nitrogen, freezers down to -196°C (-320.8°F), autoclaves, and water baths up to 121°C (249.8°F)
  • Label sizes available for vials, slides, well plates, straws, petri dishes, boxes, and general applications
Specifica
Specifica
Surface Mount
Black, White
Label
Label
LabXpert™ Printer
300/Pk.
-196°C to +130 °C
1 in.
0.5 in.
0.37 in.
Acrylic, Permanent
Semi-Gloss
Polyester
Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial, Vial top
1
Rectangle with Rounded Corners
0.081 mm
25.40 mm
1.2 cm
0.9 cm