Learn More
Brady™ i5100 IP 1 in. Core R4300 Series Halogen Free Printer Ribbon
Codice prodotto. 11816281 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
2.3 in.
3.27 in.
4.3 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11816281 4.3 in. 1 BX
10266223 3.27 in. 1 BX
11553005 2.3 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11816281 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    276.74€ / pezzi 1
    Risparmia 30.26€
    9% Sconto
In stock
IP-enabled i5100 IP 1 in. Core R4300 Series Halogen Free Printer Ribbon features Smart Cell RFID tag allowing ribbons to communicate with the Brady IP industrial label printer.
  • Strong environmental resistance against smearing and chemicals
  • Reliable, sharp-edge print quality to maximize bar code readability
  • Wax/resin formulation
  • Compatible with IP300 and IP600 printers
  • Core I.D.: 25.4 mm (1 in.), ink side out
  • Includes spindle
  • Color: Black
Compliance
RoHS compatibility: Pass 2002/95/EC
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione Black 4300 Series Thermal Transfer Printer Ribbon - Brady IP Printer Enabled
Colore Black
Formato Ribbon
Materiale Resin, Wax
Lati stampabili Ink-side out
Product Type Thermal Transfer Printer Ribbon
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) IP300 and IP600 Printers
Include Spindle
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P) 299.92 m x 109.9 mm (984 ft. x 4.3 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 984 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 299.92 m
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 109.22 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number IP-R4307