Learn More
Brady™ Nastri stampante a trasferimento termico IP™
Have strong environmental resistance against smearing and chemicals
98.25€ - 148.00€
Specifica
Colore | Nero |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 984 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 299.9 m |
Diametro (sistema imperiale) | 1 in. |
Diametro (sistema metrico) | 2.54 cm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10286413
|
Brady™
066030 |
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer | Wax | 1.57 in. |
98.25€
1 scatola |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10715556
|
Brady™
066263 |
BBP72 Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, BBP81 Label Printer, Brady 300X-Plus II, Brady 2461, Brady 360X-Plus II, Brady 300X-Plus II, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | Resina | 2.36 in. |
148.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Per l'uso con stampanti a trasferimento termico Brady IP
- Qualità di stampa estremamente nitida per massimizzare la leggibilità del codice a barre
- Resistente alle sbavature e alle sostanze chimiche
- I nastri sono completi di alberino
Order Info
Forniti in rotoli da 984 piedi (299.92 m).
Specifica
Nero | |
299.9 m | |
2.54 cm | |
Ink side out | |
Confezioni singole |
984 ft. | |
1 in. | |
Nastro | |
RoHS 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC |