Learn More
Brady™ Etichette per stampante portatile BMP™21 e per stampanti ID PAL™ e LABPAL™
Identificazione in generale, identificazione in laboratorio, identificazione per pannelli e piastre
Marca: Brady™ 121016
46.12 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07200kg
Descrizione
For general identification, laboratory identification, panel identification and plate
- In pellicola di polipropilene B-7425 o di vinile B-595 con adesivo permanente sensibile alla pressione
- Disponibilità di diversi colori
Compliance
Conforme alla Direttiva RoHS
Specifica
RoHS | |
Bianco | |
Label | |
Etichetta per stampante | |
Stampante portatile BMP™21, stampante ID PAL e LABPAL | |
Da -112 a 158 °F | |
0.004 in. | |
21 piedi | |
19.05 mm |
Acrilico | |
Opaco | |
Polipropilene | |
Identificazione in generale, identificazione in laboratorio, identificazione per pannelli e piastre | |
1 Ea. | |
Da -80 a 70 °C | |
6.4 m | |
0.75 in. |