Learn More
Brady™ Labels for Desktop Laser Printers
Labels for Desktop Laser Printers ideal for rating plates, asset identification, and general purpose labeling applications.
111.20€ - 547.86€
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
|---|---|
| Display | Consignment |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Quantità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Quantità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
|
11553584
|
Brady™
029727 |
White | Polyester | 10,000 Pk. | 0.25 x 1.875 in. (L x W) |
575.00€ 521.47€ / 1 confezioni Risparmia 53.53€ 9% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
10734623
|
Brady™
LAT-58-361-1 |
Translucent | Polyester | 1000 Pk. | 2.625 x 1 in. (L x W) |
279.00€ 252.75€ / 1 confezioni Risparmia 26.25€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
10478032
|
Brady™
029683 |
White | Nylon Cloth | 2500 Pk. | 1.437 x 1 in. (L x W) |
600.00€ 547.86€ / 1 confezioni Risparmia 52.14€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
10531143
|
Brady™
089404 |
Translucent | Polyester | 2500 Pk. | 2.625 x 0.6 in. (L x W) |
418.00€ 379.14€ / 1 confezioni Risparmia 38.86€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
10407272
|
Brady™
089405 |
White | Nylon Cloth | 2500 Pk. | 0.375 in. dia. |
122.00€ 111.20€ / 1 confezioni Risparmia 10.80€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 08-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
Descrizione
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels for use with a variety of laser printers.
- High resolution, good solvent and smudge resistance, moderate to high temperature performance.
- Withstand extreme laboratory environments.
Specifica
| Autoclavable | |
| Laser | |
| Non-sterile |
| Consignment | |
| Label |