Learn More
Brady™ LABXPERT™ FreezerBondz Labels
For Brady TLS 2200 and PC Link Printers
102.45€ - 121.00€
Specifica
Descrizione | Surface Mount |
---|---|
Colore | Black, White |
Finitura | Matte |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10021952
|
Brady™
060909 |
225/Pk. | 1.8 in. | 4.57 cm | 0.6 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10633963
|
Brady™
060906 |
100/Roll | 3.75 in. | 9.52 cm | 1.5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10623963
|
Brady™
060908 |
225/Pk. | 1.75 in. | 4.44 cm | 1 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10152992
|
Brady™
060907 |
225/Pk. | 1.6 in. | 4 cm | 0.5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Withstand liquid nitrogen to -196°C (-321°F) , freezer to -80°C (-112°F), and autoclave to +121°C (+250°F)
- Matte white with permanent acrylic adhesive
- Will adhere to a frozen or frosted surface without the need to scrape or dry the vial before placement of the label
- Suitable for glass and polypropylene surfaces
To be assured that label stays secured when placed back into storage, label should wrap around the vial and slightly overlap itself.
Specifica
Surface Mount | |
Black, White | |
Matte | |
Polyester |