Learn More
Brady™ Etichette per stampante in nylon LABXPERT™ e IDXPERT™: Forma rettangolare
Codice prodotto. 10172992 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.95 cm
1.1 cm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10172992 1.1 cm 1 ROLL
10327752 0.95 cm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10172992 Fornitore Brady™ N. del fornitore 060948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.55€
    84.12€ / 1 rotoli
    Risparmia 12.43€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Utili per operazioni di etichettatura generiche. Le etichette per stampante in nylon Brady™ LABXPERT™ e IDXPERT™ sono compatibili con stampanti LABXPERT™ e IDXPERT™.
  • Nylon cloth labels
  • Matte finish
  • Permanent acrylic adhesive
Specifica
Certificazione/Conformità UL
Descrizione Rivestimento a polvere, liscio, testurizzato/ruvido
Tipo di adesivo Resina acrilica permanente, Permanent
Colore Nero su bianco, White
Finitura Opaco
Formato Cartuccia, etichetta
Materiale Tela di nylon
Product Type Etichetta stampabile
Da utilizzare con (applicazione) Flaconi, provetta per centrifuga, provetta a fondo conico, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta, fiala, tappo di fiala
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stampante iDXPERT™, LabXpert™
Etichette per riga 1
N. per confezione 300 Labels
Forma Rettangolare
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Diametro (sistema metrico) 1.1 cm