Learn More
Brady™ LABXPERT™ Printer Freezerbondz Labels
Eccellenti prestazioni con climi freddi
Marca:  Brady™ 060924
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10061972
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
  • For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
  • Moisture resistance
  • Smooth surface with matte finish
  • Compatible with LABXPERT printer
Specifica
Specifica
UL, RoHS 2002/95/CE
Permanent Acrylic
Opaco
Identificazione generale e industriale, identificazione in laboratorio, fiale, tappi di fiale
300/Pk.
-40°C to +90°C
0.3 in.
0.9 cm
Surface Mount
Nero su arancione, Orange
Tela di nylon
1
Round
0.165 mm
0.5 in.
12.70 mm