Learn More
Brady™ LABXPERT™ Printer Freezerbondz Labels
Codice prodotto. 10674343
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Nero su arancione, Orange
Nero su giallo, Yellow
Nero su rosso, Red
Altezza (sistema imperiale):
0.3 in.
0.5 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema imperiale) unitSize
10674343 Nero su arancione, Orange 0.3 in. 1 ROLL
10767594 Nero su rosso, Red 0.3 in. 1 ROLL
10173182 Nero su giallo, Yellow 0.3 in. 1 ROLL
10061972 Nero su arancione, Orange 0.5 in. 1 ROLL
12839988 Nero su rosso, Red 0.5 in. 1 rotolo
10664343 Nero su giallo, Yellow 0.5 in. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10674343 Fornitore Brady™ N. del fornitore 060921
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Eccellenti prestazioni con climi freddi
  • Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
  • For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
  • Moisture resistance
  • Smooth surface with matte finish
  • Compatible with LABXPERT printer
Specifications
Certificazione/Conformità UL, RoHS 2002/95/CE
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Nero su arancione, Orange
Finitura Opaco
Materiale Tela di nylon
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione generale e industriale, identificazione in laboratorio, fiale, tappi di fiale
Etichette per riga 1
Quantità 225/Pk.
Forma Round
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0,3in.
Altezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Altezza (sistema metrico) 0.9 cm
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm