Learn More
Brady™ Mini Cable Lockout With 8 ft. Nylon Cable
Codice prodotto. 11711875 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11711875 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11711875 Fornitore Brady™ N. del fornitore 051442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.20€
    89.29€ / pezzi 1
    Risparmia 7.91€
    8% Sconto
In stock
Mini Cable Lockout With 8 ft. Nylon Cable is perfect for use on disconnect switches and small gate valves.
  • Mini Cable Lockouts are extremely compact and portable, cable stored internally
  • Push button self-winding mechanism retracts automatically to tightly cinch the cable, leaving no slack
  • Device comes complete with a non-conductive nylon cable attachment
  • Superior chemical, corrosion and temperature-resistant properties
Specifica
Product Type Mini Cable Lockout Device
Colore Red
Materiale Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Profondità (sistema imperiale) 1.75 in.
Profondità (sistema metrico) 4.44 cm
Diametro (sistema imperiale) 4 in.
Diametro (sistema metrico) 10 cm
Da utilizzare con (applicazione) To lockout multiple disconnects, valves, with one lockout device
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disconnect switches
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) −20° to +120°F
Temperature Range (Metric) 0° to 250°C