Learn More
Brady™ No Hole Clamp-On Breaker Lockout
Codice prodotto. 15663507 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15663507 6/Pk. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15663507 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.55€
    81.73€ / pezzi 6
    Risparmia 8.82€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
Locks out most single-pole circuit breakers
  • Installs quickly
  • Accepts locks with a shackle diameter up to 9/32 in. (0.8cm)
  • Also fits switch tongues as follows: 277V, 21/32W × 15/32 in. dia. (1.7 × 1.2cm) and 480/660V, 1 5/8W × 9/16 in. dia. (4.1 × 1.4cm)
Order Info
Available in packs of six.
Specifica
Product Type Single-pole Breaker Lockout
Colore Red
Materiale Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.28 in.
Diametro (sistema metrico) 1.2 cm
Diametro (sistema metrico) maniglione 0.71 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 277V Clamp-On Breaker Lockouts
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Include Cleats
Tipo di blocco Clamp-on
N. di lucchetti 1
N. poli Single
Quantità 6/Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm