Learn More
Brady™ Cartucce di etichette in poliestere per stampanti BMP™21-PLUS e BMP™21-LAB
Polyester Label Cartridges for use with BMP™21-PLUS and BMP™21-LAB printers.
32.44€ - 45.77€
Specifica
| Product Type | Cartuccia di etichette |
|---|---|
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 21 piedi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.4 m |
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
|
11844345
|
Brady™
110896 |
Bianco | Poliestere | 9.53 mm |
38.65€ 34.89€ / pezzi 1 Risparmia 3.76€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
|
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
11830835
|
Brady™
110899 |
Clear | Poliestere | 9.53 mm |
37.65€ 34.89€ / pezzi 1 Risparmia 2.76€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
11593864
|
Brady™
110900 |
Trasparente | Poliestere | 12.7 mm |
42.35€ 39.23€ / pezzi 1 Risparmia 3.12€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
11890875
|
Brady™
110901 |
Clear | Poliestere | 19.05 mm |
49.35€ 45.77€ / pezzi 1 Risparmia 3.58€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
11820835
|
Brady™
110898 |
Black on White | Poliestere | 19,05 mm |
50.65€ 45.77€ / pezzi 1 Risparmia 4.88€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
|
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
15608454
|
Brady™
139755 |
Black on Clear | Polyester (B-430) | 6.35 mm |
35.05€ 32.44€ / pezzi 1 Risparmia 2.61€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17851485
|
Brady™
139746 |
White on Transparent | Polyester (B-430) | 6.35 mm |
35.05€ 32.44€ / pezzi 1 Risparmia 2.61€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17881485
|
Brady™
139747 |
White on Transparent | Polyester (B-430) | 12.70 mm |
42.35€ 39.23€ / pezzi 1 Risparmia 3.12€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17821505
|
Brady™
139748 |
White on Transparent | Polyester (B-430) | 9.53 mm |
37.65€ 34.89€ / pezzi 1 Risparmia 2.76€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
15509405
|
Brady™
139749 |
Clear | Poliestere (B-430) | 19.05 mm |
50.65€ 45.77€ / pezzi 1 Risparmia 4.88€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
Description
- Per etichettature per interni con superficie liscia
- Realizzate in materiale di poliestere autolaminante, bianco o trasparente
- Finitura lucida e adesivo acrilico permanente
- M21-250-423, M21-250-430 e M21-250-430-WT-CL sono compatibili solo con l'etichettatrice BMP™21-PLUS
Applicazioni:
Tracciamento delle risorse, codici a barre, ID componenti, ID apparecchiature, ID generale, identificazione generale, ID per scopi generali, ID ubicazioni, ID prese o jack, quadri elettrici, porta ID quadri elettrici, piastra, targhette dati, apparecchiature di comunicazione dati
Compliance
Conformità RoHS, certificazione UL, omologazione CSA, omologazione AGA, assenza di alogeni (DIN VDE 0472/parti 815)
Specifications
| Cartuccia di etichette | |
| Trasferimento termico | |
| 21 piedi | |
| 6.4 m |