Learn More
Brady™ Nastri per etichettatrice portatile HandiMark™
Descrizione
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
- R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
- For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Order Info
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Specifica
Specifica
| Product Type | Ribbon Cartridge |
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HandiMark Portable Label Maker |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 75 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Descrizione | 50 mm Blue Ribbon |
| Formato | Ribbon |
| Vedi altri risultati |