Learn More
Brady™ Single-Pole Breaker Lockout
Codice prodotto. 15613507 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Oversized Breaker Lockout
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15613507 Oversized Breaker Lockout pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15613507 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    126.80€ / pezzi 6
    Risparmia 13.20€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 27-10-2026
Oversize model for wider, thicker breakers
  • Single-pole circuit breaker lockout devices lock out most manufacturers' 227V single-pole circuit breakers (does not lock out Federal Pacific breakers)
  • Installs quickly—simply snap onto breaker switch
Regular-Size Lockout: Accepts lock shackles up to 0.28 in. (0.8cm) in diameter
Oversize Lockout: Fits breakers up to 0.88 dia. × 2.5 in.W (2.2 × 6.4cm) and accepts lock shackles up to 0.28 in. (0.8cm) in diameter
Specifica
Product Type Oversized Breaker Lockout
Alternate Part Number OVERSIZED BREAKER LOCKOUT PK6
Colore Red
Materiale Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.28 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 0.71 cm
Dimensioni (P x L x A) 3.8 x 3.75 x 2.5 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Breaker to 2.25 in. W x 0.875 in. thick, 480/600V switches
Altezza (sistema imperiale) 0.875 in.
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm
Tipo di blocco Clamp-on
N. di lucchetti 1
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 95.25 mm