Learn More
Brady™ StainerBondz Labels PROMO
Codice prodotto. 10309524 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
19.05 x 22.86 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10309524 19.05 x 22.86 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10309524 Fornitore Brady™ N. del fornitore 108241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
LIMITED TIME ONLY: Get three Brady™ label rolls for the price of two. StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory IDs that require superior chemical resistance.
  • B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers
  • B-481 performs well in the commonly used H&E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • Service temperature of -112 to 266°F (-80 to 130°C)
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2005/618/EC MCV
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Roll
Materiale Polyester
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Slide label ID
Etichette per riga 1
Quantità 3/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112 to 266°F
Temperature Range (Metric) -80 to 130°C
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 22.23 mm
Dimensioni (L x P) 19.05 x 22.86 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.7 in.
Altezza (sistema metrico) 17 mm