Learn More
Brady™ Etichette in nylon stampabili a trasferimento termico
Codice prodotto. 30041427 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
0.25 x 2 in. (L x W)
0.375 x 1 in. (L x W)
0.375 x 1 x 0.375 in. (L x W x dia.)
0.5 in. (dia.)
0.5 x 0.9 in. (L x W)
0.75 x 1.5 in. (L x W)
2 x 1 in. (L x W)
Quantità:
1500 Pk.
3000 rullo/i
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
pezzi 1500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Quantità Dimensione della confezione
30041427 0.5 in. (dia.) 1500 Pk. pezzi 1500
10180213 0.375 x 1 x 0.375 in. (L x W x dia.) 3000 rullo/i 1 ROLL
12869835 0.5 x 0.9 in. (L x W) 1500 Pk. 1 rotolo
15132243 2 x 1 in. (L x W) 1500 Pk. 1 rotolo
12624585 0.75 x 1.5 in. (L x W) 1500 Pk. 1 rotolo
15482143 0.375 x 1 in. (L x W) 1500 Pk. 1 rotolo
13089292 0.25 x 2 in. (L x W) 1500 Pk. 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 30041427 Fornitore Brady™ N. del fornitore 116384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00€
    231.17€ / pezzi 1500
    Risparmia 14.83€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Elevata adesione per l'uso in autoclave, congelatore o azoto liquido
  • White, matte finished labels suitable for use in laboratory identifications and vial labeling.
  • Low profile.
  • Recommended for use with Brady thermal transfer printer ribbon series 4900.
  • Compatible with color Brady series 6200, 6000, 4300, and 4500.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Descrizione Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon Cloth
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For wiremarking and general labeling applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 15.24 mm
Include Roll of 1500 Labels
Etichette per riga 3
Durata della vita 2 Years
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità 1500 Pk.
Forma Round
Size 0.5 in. (dia.)
Dimensioni (sistema imperiale) 0.5 in. dia.
Dimensioni (sistema metrico) 1.3 cm dia.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Dimensioni (L x P) 12.70 mm (Dia)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 48.26 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number THT-144-499-1.5-SC