Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Vinyl Cloth Labels
Codice prodotto. 15344770 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.)
0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.)
1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.)
2.54 x 1.27 cm (1 x 0.5 in.)
2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantità:
10,000/Pk.
1500/Pk.
3000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
pezzi 1500
pezzi 3000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Quantità Dimensione della confezione
15344770 2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 3000/Pk. 1 rotolo
11562985 2.54 x 1.27 cm (1 x 0.5 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 10,000/Pk. 1 ROLL
30041437 0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers 3000/Pk. pezzi 3000
30041468 0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers 3000/Pk. pezzi 3000
13069302 0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 3000/Pk. 1 rotolo
30041404 1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers 1500/Pk. pezzi 1500
15287206 1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 3000/Pk. 1 rotolo
13079302 0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 3000/Pk. 1 rotolo
15379360 2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers 1500/Pk. 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15344770 Fornitore Brady™ N. del fornitore 116413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1226.52€
    726.08€ / 1 rotoli
    Risparmia 500.44€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Repositionable vinyl cloth labels for barcoding and general identification, as well as re-identifying tissue cassettes
  • Available in multiple sizes
  • Semi-gloss finish
Specifica
Certificazione/Conformità UL, RoHS 2002/95/EC
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Repositionable
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Label
Materiale Vinyl Cloth
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For barcoding, component ID, equipment ID, general purpose ID, wire and cable marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Durata della vita 2 Years
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +175°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Forza di trazione 55 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Dimensioni (L x P) 2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 50.80 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 55.88 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.08 cm
Alternate Part Number THT-17-498-3