Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Vinyl Cloth Labels
Codice prodotto. 30041468 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.)
0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.)
1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.)
2.54 x 1.27 cm (1 x 0.5 in.)
2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantità:
10,000/Pk.
1500/Pk.
3000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
pezzi 1500
pezzi 3000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Quantità Dimensione della confezione
30041468 0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers 3000/Pk. pezzi 3000
15344770 2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 3000/Pk. 1 rotolo
11562985 2.54 x 1.27 cm (1 x 0.5 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 10,000/Pk. 1 ROLL
30041437 0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers 3000/Pk. pezzi 3000
13069302 0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 3000/Pk. 1 rotolo
30041404 1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers 1500/Pk. pezzi 1500
15287206 1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 3000/Pk. 1 rotolo
13079302 0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers 3000/Pk. 1 rotolo
15379360 2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers 1500/Pk. 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 30041468 Fornitore Brady™ N. del fornitore 142208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00€
    402.93€ / pezzi 3000
    Risparmia 25.07€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Repositionable vinyl cloth labels for barcoding and general identification, as well as re-identifying tissue cassettes
  • Available in multiple sizes
  • Semi-gloss finish
Specifica
Certificazione/Conformità UL, RoHS 2002/95/EC
Tipo di adesivo Repositionable
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Label
Materiale Vinyl Cloth
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For laboratory identification, tissue cassette
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Durata della vita 2 Years
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +175°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Forza di trazione 55 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 7.32 mm
Dimensioni (L x P) 0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 30.48 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-253-498-3-SC