Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 11532935
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11532935 White 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11532935 Fornitore Brady™ N. del fornitore 062358
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermal Transfer Tube and Vial Top Label Set are Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces, such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognised, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon Cloth
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Freezer, Liquid Nitrogen, Autoclave
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello THT-126-499-3
N. per confezione 3000 Sets / Roll
Quantità 3000/Roll
Forma Rectangle with Rounded Corners
Size 22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 12.70 mm (Dia)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.5 in H x 0.9 in W x 0.5 in Dia
Dimensioni pannello (sistema metrico) 12.70 mm H x 22.86 mm W x 12.70 mm Dia
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.24 mm
Dimensioni (L x P) 0.5 x 0.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number THT-126-499-3