Learn More
Brady™ Thermal Transfer Vial Top Circle Labels
Codice prodotto. 10179572
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.375 in.
0.5 in.
Diametro (sistema metrico):
0.952 cm
1.27 cm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) unitSize
10179572 0.5 in. 1.27 cm 1 ROLL
11800725 0.375 in. 0.952 cm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10179572 Fornitore Brady™ N. del fornitore 062376
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermal Transfer Vial Top Circle Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon Cloth
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification, vial top
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 15.24 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) 90°C
Modello THT-144-499-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000/Pk.
Forma Round
Size 12.70 mm (Dia)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.5 in Dia
Dimensioni pannello (sistema metrico) 12.70 mm Dia
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Dimensioni (L x P) 12.7 x 12.7 mm
Dimensioni (L x P x A) 0.5 in. Dia
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 48.26 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Alternate Part Number THT-144-499-3