Learn More
Brady™ Thermal Transfer Well Plate Labels
Thermal Transfer Well Plate Labels are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
207.00€ - 331.00€
Specifica
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Formato Label
Product Type Thermal Transfer Label
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
11572945
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
062374
Each (2500 labels/roll) 0.2 in. 0.5 cm Polyester
207.00€
1 rotolo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10023812
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
062377
Each (3000 labels/roll) 2 in. 50.8 mm Nylon Cloth
331.00€
1 rotolo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Printable labels for thermal transfer printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 with service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
Specifica
Specifica
Thermal Transfer Printable Labels
White
Thermal Transfer Label
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Rectangle
Acrylic, Permanent
Label
Non-sterile
1
2.5 in.