Learn More
Brady™ TLS2200™ Portable Printer Accessories
Codice prodotto. 10009891
Cambia vista
Click to view available options
Include:
5 schede per pulizia
Battery Charger
Förpackningsstorlek:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Include unitSize
10009891 5 schede per pulizia Pezzo
13085823 Battery Charger Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10009891 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 018556
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Per l'uso con la stampante portatile Brady TLS2200 (n. di cat. 19150079)
  • Printer cleaning kits provide an easy solution for keeping your printer in top condition, For use in cleaning the TLS 2200™ and BMP™61 Label Printers, includes printer cleaning cards and swabs
  • Printer Battery - can be run while battery is charging
  • AC Adaptor - for use with BMP™71, TLS 2200™ and HandiMark™ Label Printers, power supply formatted for North America
Certifikat
FCC Class A approved.
Specifikationer
Product Type Printer Kit
Colore Black
Tipo di display None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stampante a trasferimento termico portatile TLS 2200™
Materiale Plastic
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.94 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Altezza (sistema metrico) 1.52 cm
Sterilità Non-sterile
Descrizione Printer Cleaning Kit for M610, M611, TLS220
Include 5 schede per pulizia
Peso (sistema imperiale) 2.96 once
Peso (sistema metrico) 0.83 kg
Certificazione/Conformità RoHS
Quantità 5 Pk.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.