Learn More
Brady™ ToughStripe™ Overlaminate Floor Tape
Rugged polyester tape for use on floors
104.00€ - 229.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descrizione ToughStripe Overlaminating Tape
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Colore Clear
Finitura Gloss
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
11750996
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
142134
50 ft. 15.24 m 1 in.
104.00€
1 rotolo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11760996
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
142135
50 ft. 15.24 m 2 in.
158.00€
1 rotolo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11770996
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
142136
100 ft. 30.48 m 1.12 in.
124.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11790996
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
142138
100 ft. 30.48 m 3 in.
211.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11701006
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
142139
100 ft. 30.48 m 4 in.
229.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11780996
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
142137
100 ft. 30.48 m 2.25 in.
194.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly durable
  • Easy to apply
  • Easy to remove
  • Clear with a gloss finish
  • Available in multiple widths and lengths
Specifica
Specifica
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Rubber, Permanent
Gloss
Used as a clear protective over laminate for Brady ToughStripe™ label
2 Years
0°F to 130°F
0.004 in.
ToughStripe Overlaminating Tape
Clear
Polyester
115 Gardner Units
1 Roll
-18°C to +54°C
0.099 mm