Learn More
Brady™ Wire and Cable Identification BBP33 Labels: Four per Row
Wire and Cable Identification BBP33 Labels (Four per Row) are Nylon Cloth (B-499) or Vinyl Cloth (B-498) wrap-around labels that \are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
149.00€ - 329.87€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Product Type | Identification Label |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP™33 Printer |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di adesivo | Finitura | Materiale | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di adesivo | Finitura | Materiale | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13573320
|
Brady™
142872 |
Rubber, Repositionable | Gloss | Vinyl Cloth | 0.25 x 0.75 in. |
190.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13593300
|
Brady™
143015 |
Acrylic, Permanent | Matte | Nylon Cloth | 0.375 x 0.375 in. W |
149.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15890935
|
Brady™
142966 |
Rubber, Repositionable | Gloss | Vinyl Cloth | 0.8 x 1.4 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- The adhesive and cloth backing (B-498) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
- Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
Specifica
White | |
Identification Label | |
BBP™33 Printer |