Learn More
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Thermal Transfer Portable Printer Labels
Used to identify property from components to finished products
52.80€ - 57.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL Recognised; CSA Accepted; AGA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
---|---|
Descrizione | BMP71 Label Printer Labels |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Gloss |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Dimensioni (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Dimensioni (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11735703
|
Brady™
115116 |
16.5 x 5.08 mm | 0.65 x 0.2 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11705703
|
Brady™
114850 |
12.7 x 6.99 mm | 0.5 x 0.275 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11795673
|
Brady™
115111 |
25.4 x 12.7 mm | 1 x 0.5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11755673
|
Brady™
115110 |
25.4 x 9.5 mm | 1 x 0.37 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11715693
|
Brady™
114726 |
19 x 6.3 mm | 0.75 x 0.25 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- White glossy polyester
- Available in various sizes
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Patch Panel - ID Port, Rating Plates, Through Hole - Top
Specifica
UL Recognised; CSA Accepted; AGA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
BradyBondz Label | |
BMP™71 Portable Thermal Transfer Printer | |
-70°C to +110°C |
BMP71 Label Printer Labels | |
White | |
Polyester (B-423) | |
Asset Tracking, Barcoding, Bottles, Component ID, Conical Tube, Deep Well Plate, Equipment ID, General Purpose ID, Petri Dish, Rating Plates, Through Hole - Top | |
Rectangle | |
0.076 mm |