Learn More
Brady™ Etichette a strappo stampabili BradyGrip™ con parte posteriore uncinata VELCRO™ Brand Hook per stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300
Codice prodotto. 30058094 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
22.86 m x 25.40 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30058094 22.86 m x 25.40 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30058094 Fornitore Brady™ N. del fornitore 176590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    125.11€ / 1 rotoli
    Risparmia 10.89€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Combine the power of on-demand color labelling and the flexibility of VELCRO™ material for unmatched identification of wires and cables using BradyGrip™ Print-on Hook Labels.
  • Applica, riposiziona e rimuovi facilmente questo esclusivo consumabile stampabile immediatamente pronto all'uso nato da una collaborazione tra Brady e VELCRO™ Brand
  • Mantenere fili e cavi chiaramente identificati per facilitare le installazioni, la risoluzione dei problemi e le riparazioni
  • Utilizza i colori per aggiungere chiare indicazioni visive nella localizzazione di fasci di fili e cavi
  • Stampa la tua etichetta esclusiva, quindi applicala al rotolo VELCRO™ Brand ONE-WRAP™
  • La tecnologia LabelSense™ integrata consente la comunicazione tra cartuccia e stampante per la sostituzione rapida, l'impostazione automatica delle etichette e un'interazione perfetta con il software
  • Per l'uso con la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300
  • Per stampare su questo consumabile sono necessarie cartucce di inchiostro; usa i codici P-CMY-1 e P-K-1
  • Il prodotto VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ non è compreso nell'acquisto. VELCRO™ e ONE-WRAP™ sono marchi registrati di Velcro IP Holdings LLC. Uso autorizzato
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descrizione BradyGrip Print-on Hook Labels featuring VELCRO Brand Hook for BradyJet J7300 Color Label Printer
Tipo di adesivo Hook and Loop
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and Cable Labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) J7300
Etichette per riga 1
Quantità 1
Spessore (sistema imperiale) 0.016 in.
Spessore (sistema metrico) 0.406 mm
Dimensioni (L x P) 22.86 m x 25.40 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 22.86 m
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 m
Larghezza (sistema imperiale) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Alternate Part Number JC-1000-2414