Learn More
Brady™ Etichette stampabili BradyGrip™ con parte posteriore uncinata VELCRO™ Brand
Codice prodotto. 17991940 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.70 mm (W) x 3.66 m (L)
19.05 mm (W) x 3.66 m (L)
6.35 mm (W) x 3.66 m (L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17991940 12.70 mm (W) x 3.66 m (L) Pezzo
17971940 6.35 mm (W) x 3.66 m (L) Pezzo
17991930 19.05 mm (W) x 3.66 m (L) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17991940 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170728
Spedizione stimata: 11-12-2026
Con le etichette stampabili BradyGrip™ con parte posteriore ucinata (B-414), assieme alle fascette ONE-WRAP™ VELCRO™ Brand, è possibile posizionare, rimuovere e riposizionare facilmente le etichette sui fasci di cavi. Disponibili per le stampanti per etichette portatili proposte da Brady.
  • Speciali: progettate in collaborazione con le aziende produttrici di Velcro per contrassegnare in modo facile e sicuro fasci di fili e cavi
  • Robuste: costruite per essere utilizzate e riutilizzate nel tempo
  • Sicure: realizzate con il materiale uncinato Velcro™ per un posizionamento sicuro sulle fascette ONE-WRAP™ VELCRO™.Brand
  • Riutilizzabili: facili da riposizionare e riutilizzare quando è necessario modificare i fasci
  • Il prodotto VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ non è compreso nell'acquisto
  • VELCRO™ e ONE-WRAP™ sono marchi registrati di Velcro IP Holdings LLC. L'uso è autorizzato.
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 122°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 50°C
Spessore (sistema imperiale) 0.015 in
Spessore (sistema metrico) 0.381 mm
Dimensioni (L x P) 12.70 mm (W) x 3.66 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 12 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 3.66 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number M4C-500-414