Learn More
Brady™ BradyJet™ Continuous Vinyl Labels
Brady™ BradyJet™ Continuous Vinyl Labels are ideal for a wide range of identification applications.
182.75€ - 372.87€
Specifica
Rivestimento None
Colore White
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
16100511
Vedere i documenti
Brady™
150010
100 ft. x 1.125 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
203.00€
182.75€ / pezzi 1
Risparmia 20.25€
9% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
16120511
Vedere i documenti
Brady™
150014
100 ft. x 2.25 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
300.00€
270.53€ / pezzi 1
Risparmia 29.47€
9% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
16160511
Vedere i documenti
Brady™
150017
100 ft. x 4.0 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
413.00€
372.87€ / pezzi 1
Risparmia 40.13€
9% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of indoor-use general purpose vinyl
  • Features a specially-formulated topcoat for improved durability and color
  • Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
  • Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
  • Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
  • Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet™ J2000 Color Label Printer
Specifica
Specifica
None
Single-side Printable
Label
BradyJet™ J2000 Printer
-40°C
-40°C to +60°C
0.135 mm
30.48 m
White
Ink Jet
Pipe and Valve Marking, Safety and Compliance ID, Visual Workplace Labeling, Warehouse Marking, Lockout Tagout Labeling, GHS and Chemical Labels, Arc Flash Labels
1
-40°F to +140°F
0.0053 in.
100 ft.
1.88 in. I.D.