Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - UK con funzione Peel ed etichettatrice per fiale/provette
Codice prodotto. 17187021 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Risoluzione:
600 dpi
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Risoluzione Dimensione della confezione
17187021 600 dpi 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17187021 Fornitore Brady™ N. del fornitore 307655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7135.00€
    6450.91€ / 1 sets
    Risparmia 684.09€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
La stampante da tavolo industriale a trasferimento termico BradyPrinter i7100 è ideale per clienti che hanno bisogno della stampa affidabile di grandi volumi.
  • Automatizza l’identificazione di fiale/provette con l’etichettatrice per fiale/provette che stampa e applica etichette su fiale/provette in meno di 2 secondi.
  • La stampante è fornita con una Suite design di base per Brady Workstation gratuita, che ti consente di iniziare a progettare immediatamente etichette professionali.
Specifica
Tipo di display Color Touchscreen
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema metrico) 252.00 mm
Altezza (sistema metrico) 288.00 mm
Profondità (sistema metrico) 520.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Capacità colore Monochrome
Include Peel and Present module pre-installed. It ships with a vial label applicator, a UK power cord, a Brady Workstation Basic Suite, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English
Velocità di stampa 150.00 mm/s
Risoluzione 600 dpi
Dettagli alimentazione AC Adaptor
Alternate Part Number I7100-600-P-UK-VLA