Learn More
Abnova™ BRAF Split FISH Probe
Codice prodotto. 16073505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16073505 200 μL 200µL
16063505 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16073505 Fornitore Abnova™ N. del fornitore FS0060.200uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Gene v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
Alias gene B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1
Simbolo del gene BRAF
ID gene (immissione) 673
Product Type DNA/RNA
Quantità 200 μL
Forma Liquid