Learn More
Novus Biologicals™ Brain Amygdala Tissue Slides (Alzheimer's)- Paraffin
Codice prodotto. 18699540 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18699540 5 Slides pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18699540 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP277822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00€
    444.15€ / pezzi 5
    Risparmia 25.85€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 Slides
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Specie Human
Target Specificity Brain Amygdala
Content And Storage Store at 4°C.