Learn More
Novus Biologicals™ Brain Basal Ganglia Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Brain Basal Ganglia Tissue Lysate (Adult Normal) is derived from human.
Specifica
Specifica
| Quantità | 5 Slides |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Condizione del tessuto | Normal |
| Cross-reattività | CD300d |
| Specie ospite | Human |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Fase della vita | Adult |