Learn More
R&D Systems™ Brain Medulla Oblongata Tissue Slides (Multiple Sclerosis)- Frozen
Codice prodotto. 18620371 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620371 5 Slides pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620371 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP277681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1089.28€
    941.85€ / pezzi 5
    Risparmia 147.43€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 Slides
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Product Line Novus
Specie Human
Target Specificity Brain Medulla Oblongata
Content And Storage Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.