Specifica
| Quantità | 5 Slides |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH |
| Product Line | Novus |
| Specie | Human |
| Target Specificity | Brain Pituitary |
| Content And Storage | Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles. |