Learn More
BRAND™ Four-Clear Sided Disposable Cuvettes for Fluorescence
Codice prodotto. 15594789 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100
500
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15594789 100 pezzi 100
15643997 500 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15594789 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 759125
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
BRAND™ UV-transparent cuvettes are the cost-effective alternative to glass or quartz cuvettes, perfect for numerous applications.
  • BRAND™ premium quality four-sided clear disposable cuvettes are tailored for superior fluorescence applications
  • Made of proprietary UV-plastic
  • Optimal for assays in the 230 to 800 nm range, offering virtually no autofluorescence for an excellent signal-to-noise ratio
  • Equipped with a 10 mm light path, these cuvettes are designed to fit most fluorimeters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Non-sterile
Tipo Fluorimetry Cuvette
Descrizione BRAND four sided clear cuvettes for fluorimetry. Proprietary UV-plastic. Package of 100
Colore Transparent
Monouso Single-use
Capacità (sistema metrico) da 2,5 a 4,5 ml
Materiale UV-transparent Plastic
Lunghezza (sistema metrico) 12.5mm
Include Cuvette only
Quantità 100
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 230 to 800 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fluorimeter
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Fluorimetry
Lightpath 10 mm
Forma Rectangle