Learn More
BRAND™ Four-Clear Sided Disposable Polystyrene Cuvettes for Fluorescence
Codice prodotto. 15520814 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100
500
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15520814 100 pezzi 100
15633997 500 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15520814 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 759030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00€
    22.38€ / pezzi 100
    Risparmia 6.62€
    22% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
German manufactured premium cuvettes
  • BRAND™ premium quality four-sided clear disposable cuvettes designed to deliver the best results in fluorescence applications
  • Ideal for general-purpose requirements in the visible range of 340-800 nm
  • These cuvettes feature a 10 mm light path, ensuring compatibility with most fluorimeters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Non-sterile
Tipo Fluorimetry Cuvette
Descrizione BRAND four sided clear cuvette for fluorimetry. Polystyrene, package of 100
Colore Transparent
Monouso Single-use
Capacità (sistema metrico) da 2,5 a 4,5 ml
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 12.5mm
Include Cuvette only
Quantità 100
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 340 to 800 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fluorimeter
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) fluorimetria
Lightpath 10 mm
Forma Rectangle