Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Smooth-Walled Insert Strips
Codice prodotto. 15640647 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1.0 μm
3.0 μm
8.0 μm
Descrizione articolo:
PC membrane
PET membrane
Dimensione della confezione:
pezzi 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Descrizione articolo unitSize
15640647 0.4 μm PC membrane pezzi 12
15680647 1.0 μm PC membrane pezzi 12
15600657 3.0 μm PC membrane pezzi 12
15620657 8.0 μm PC membrane pezzi 12
15660647 0.4 μm PET membrane pezzi 12
15690647 1.0 μm PET membrane pezzi 12
15610657 3.0 μm PET membrane pezzi 12
15630657 8.0 μm PET membrane pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15640647 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 782900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available with two membranes PC or PET membrane
  • Sterile
  • Smooth-walled
  • cellGrade™ plus surface
  • Membrane material: PC or PET material for different optical requirements and cell visibility
  • 9 mm
  • Multiple membrane pore sizes: 0.4 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 8.0 μm
  • Applications: Secretion studies, co-culture, migration studies, chemotaxis assays
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Dimensione del poro 0.4 μm
    Tipo Smooth-walled Insert Strip
    Descrizione articolo PC membrane
    Da utilizzare con (apparecchiatura) 24-/6-well BRANDplates™
    Quantità 12/Pk.
    Trattamento superficiale cellGrade plus