Learn More
BRAND™ Sealing paddle for sealing films
Codice prodotto. 15708987 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15708987 2/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15708987 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 701381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.90€
    5.60€ / pezzi 1
    Risparmia 1.30€
    18% Sconto
In stock
for affixing plate sealing films
  • Assist in effective adhering of sealing films on microplates, PCR plates and deepwell plates
  • Package of 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sealing paddle for affixing plate sealing films
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microplates, deep-well plates
N. per confezione 2/Pk.
Product Type Sealing Paddle
Quantità 2/Pk.