Learn More
BRAND™ BRANDplates™ PET Membrane Single Inserts
Codice prodotto. 15630617 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
15630617 0.4 μm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15630617 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 782816
Spedizione stimata: 09-12-2026
Sterile, individual inserts
  • Innovative cell culture plates and inserts for manual and automated cell and tissue culture
  • The BRANDplates™ Insert System, developed jointly with the Fraunhofer Gesellschaft, forms an innovative extension of BRAND's existing cell culture range
  • It consists of two different cell culture plates and two versions of cell culture inserts, which can also be combined with each other
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Descrizione Smooth Walled
    Dimensione del poro 0.4 μm
    Tipo PET Membrane 0.4 μm
    Da utilizzare con (apparecchiatura) 24-/6-well BRANDplates™
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Quantità 48