Descrizione
Filling valve set
- Includes: 1 x filling valve body, 1 x filling valve, 1 x discharge valve, and 2 x sealing rings
Sealing rings
- Five per pack
- Also compatible with the Quiksip™ bottletop aspirator
Specifica
Specifica
| Product Type | Valve Set |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing liquid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Seripettor bottletop dispenser |
| Include | Filling valve, discharge valve, and two seals |