Learn More
BRAND™ Flaconi con rivestimento infrangibile colore ambra
Codice prodotto. 10278211 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10278211 1000 ml Pezzo
10084221 250 ml Pezzo
10094221 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10278211 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 704008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.50€
    17.30€ / pezzi 1
    Risparmia 3.20€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Per proteggere campioni e prodotti sensibili alla luce. I flaconi con rivestimento infrangibile color ambra BrandTech™ sono realizzati in vetro soda-calcico con design quadrato salvaspazio. Con tappi a vite in polipropilene e anelli antigoccia in LDPE.
Threaded bottles with ethylene-acrylate coating are designed to protect light sensitive products and samples .
  • Made of soda-lime glass
  • Space-saving square design
  • Maximum operating temperature: 80°C
  • With polypropyline screw cap and LDPE pouring ring
To preserve coating, do not clean at temperatures exceeding 60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 33.81 once, 1000 ml
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Ambra
Include Tappo a vite in polipropilene, anello antigoccia in LDPE
Materiale In vetro soda-calcico
Temperatura di esercizio 80 °C
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Forma Square
Monouso Reusable
Product Type Flacone con rivestimento infrangibile