Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Type 2 Glass Graduated Pipets, Class A, USP, Certified
In DIN EN ISO 835 standard, waiting time has been reduced from 15 to 5 seconds
82.80€ - 97.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP |
---|---|
Classe | A |
Materiale | AR-GLAS |
Graduato | Yes |
Tipo | Graduated Pipet, Type 2 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15133068
|
BRAND™
27506 |
1 mL | 0.01 mL |
82.80€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15123078
|
BRAND™
27509 |
2 mL | 0.02 mL |
82.80€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15340396
|
BRAND™
27511 |
5 mL | 0.05 mL |
97.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15103078
|
BRAND™
27513 |
10 mL | 0.1 mL |
97.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made of AR-GLAS
- Only requires setting meniscus one time
- Contrast blue enamel ensures optimum combination on resistance and readability
- Features full ring marks and major graduations
- Flexible screen stencils for volume markings to match calibration marks for enhanced accuracy at all intermediate volumes
- Optimized flow geometry for reliable liquid dispensing from pipet
- Fire-polished edges for durability
- Available in all ISO sizes from 1 to 10mL
- Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
Specifica
USP | |
AR-GLAS | |
Graduated Pipet, Type 2 |
A | |
Yes |